Gewebehomogenisatoren, konisch
Lieferant: DWK Life Sciences
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 273 EUR
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Gewebehomogenisatoren, konisch
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Zylinder aus Borosilikatglas, Pistill aus PTFE mit Edelstahlstab. Handhomogenisator mit einer langgezogenen, konischen Oberfläche, die ein Zweiphasen-Verkleinerungsverfahren gewährleistet. Mit mehr Effizienz und weniger Zeitverbrauch als bei den üblichen Tenbroeck oder Potter-Elvehjem Verfahren. Für sehr weiche Gewebe, z.B. Hirngewebe.
  • Toleranz zwischen Pistille und Gefäß 0,1 bis 0,15 mm
Der Edelstahlstab Ø 6,3 mm, passt in die gängigen Rührwerke und ermöglicht so auch einen automatischen Gebrauch.
Standards: Gering extrahierbaresMore Product Information