Mikro-Gewebehomogenisatoren
Lieferant: DWK Life Sciences
357860
432-1295EA 528 EUR
432-1295
Mikro-Gewebehomogenisatoren
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Einweg, Borosilikatglas. Sauberes Homogenisieren von Gewebe ohne die Gefahr von Kreuzkontamination. Nützlich mit radioaktiven Proben. Kein Waschen erforderlich, Sie können den Gewebezerkleinerer nach dem Gebrauch entsorgen. Die kleine Zerkleinerungsfläche bietet eine hohen Wiederfindungsanteil der Probe.
Mörsergröße: 10×50 mm
Pistillgröße: 7 mm-Kugel
Geringgradig extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).
Standards: Wheaton 33 geringgradig extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die Standards von ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I).