Mikro-Gewebehomogenisatoren mit Schraubkappe
Lieferant: DWK Life Sciences
357535
432-5002EA 590 EUR
432-5002
Mikro-Gewebehomogenisatoren mit Schraubkappe
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Glasröhrchen aus Borosilikat, PTFE-Pistill mit Edelstahlgriff.
13-425 GPI Gewindeoberfläche, Deckel mit offener Oberseite und eine Gummifütterung mit PTFE-Überzug.
Wheaton 33-Grad extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).
Spaltbreite zwischen Pistille und Mörser 0,05 bis 0,15 mm