Tetrabutylammoniumchlorid Hydrat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
432060050 432060250 432061000
432060050.EA 25.1 EUR
432060050. 432060250. 432061000.
Tetrabutylammoniumchlorid Hydrat 96%
Tetrabutylammoniumchlorid Hydrat
Formel: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011635
CAS-Nummer: 37451-68-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95.0 % (On dried substance)
Water ≤10.0 % (K.F.)