Eisen ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

43240.22 43240.A3 43240.36
43240.22EA 38.5 EUR
43240.22 43240.A3 43240.36
Eisen ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm -100 mesh
Iron

Purity: 99.9% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999

Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05109

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR