Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe 2.54 mm (0.10 in) Ø
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43249.BV
43249.BVEA
144
EUR
43249.BV
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe 2.54 mm (0.10 in) Ø
Indium
Formel:
In Molecular Weight: 114.82 g/mol Siedepunkt: 2000 Schmelzpunkt: 156 Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134048 CAS-Nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |