4-Methylmorpholin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

432800010 432801000
432800010.EA 79.2 EUR
432800010. 432801000.
4-Methylmorpholin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 115…116 °C (750 mmHg)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR