4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 2 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
432861000
432861000.EA
281
EUR
432861000.
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 2 M in Diethylether, AcroSeal®
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
Formel:
C₁₀H₁₃BrMg Molecular Weight: 237,42 g/mol Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013244 CAS-Nummer: 63488-10-8 UN: 2924 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange to brown Solution |
Titration Grignard | 1.50 to 2.10 M |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |