Poly(styrene-divinylbenzene), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: SDVB resin, Styrene-divinylbenzene resin, Styrene-divinylbenzene copolymer, Poly(styrene-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene

43292.14
43292.14EA 74.1 EUR
43292.14
Poly(styrene-divinylbenzene), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene)

CAS No.: 9003-70-7 Physical Form: Beads Odour: Odourless MDL No.: MFCD00146442

Formel: [-CH₂CH(C₆H₅)-]x[-CH₂CH[C₆H₄(CHCH₂)]-]y
Molecular Weight: 234.342 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146442
CAS-Nummer: 9003-70-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR