Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, geglüht, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

43297.09 43297.18
43297.09EA 133 EUR
43297.09 43297.18
Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, geglüht, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Magnesium

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.09g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308

Formel: Mg
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR