Heptylmagnesiumbromid 1 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
433031000
433031000.EA 124 EUR
433031000.
Heptylmagnesiumbromid 1 M in Diethylether, AcroSeal®
Heptylmagnesium bromide
Formel: C₇H₁₅BrMg
Siedepunkt: 35 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,841 g/cm³
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013517
CAS-Nummer: 13125-66-1
UN: 2924
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %