Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.18 mm (0.007 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 564 EUR
43308.HP 43308.GH 43308.FI
Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.18 mm (0.007 in)
Zinn
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587