tert-Butylchlordimethylsilan 50% (w/w) in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid
433111000
433111000.EA 96.3 EUR
433111000.
tert-Butylchlordimethylsilan 50% (w/w) in Toluol, AcroSeal®
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150.72 g/mol
Siedepunkt: 110…126 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.866 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
UN: 2920
ADR: 8 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Assay 48 to 52 %
Melting point 118 to 122 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %