Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Teller 100x100 mm (3.9x3.9 in), Dicke 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43361.KG
43361.KGEA 635 EUR
43361.KG
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Teller 100x100 mm (3.9x3.9 in), Dicke 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈143g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610