2-Pyridylzinc bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
433630500
433630500.EA
183
EUR
433630500.
2-Pyridylzinc bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
2-Pyridylzinc bromide
Formel:
C₅H₄BrNZn Dichte: 0,974 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00671985 CAS-Nummer: 218777-23-2 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to brown to black Solution |
Titration Argentometric | 0.45 to 0.65 M |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |