2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
433680500
433680500.EA 162 EUR
433680500.
2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
Formel: C₁₁H₉BrMg
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,921 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311486
CAS-Nummer: 21450-90-8
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.22 to 0.28 M
Additional info May darken on storage
GC ≥94 %