4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
433690500
433690500.EA 126 EUR
433690500.
4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
Formel: C₁₁H₉BrMg
Molecular Weight: 245,402 g/mol
Dichte: 0,948 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311487
CAS-Nummer: 115913-58-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.22 to 0.28 M
Water ≤3.0 %
pH 6.0 to 8.0 (10 % in water)
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g