4-Methylbenzylmagnesium chloride 0.5 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

433700500
433700500.EA 183 EUR
433700500.
4-Methylbenzylmagnesium chloride 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-Methylbenzylmagnesium chloride
Formel: C₈H₉ClMg
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,918 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319893
CAS-Nummer: 29875-07-8
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to green to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 93 to 99 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR