1-Chlorbutan, wasserfrei 99.5%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Butylchlorid

433820010 433821000
433820010.EA 103 EUR
433820010. 433821000.
1-Chlorbutan, wasserfrei 99.5%, AcroSeal®
1-Chlorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Molecular Weight: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001009
CAS-Nummer: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR