Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
43384.03 43384.06
43384.03EA 83.3 EUR
43384.03 43384.06
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 97+% CAS No.: 39978-14-8 Molecular Formula: C6H7NO2S.HCl Formula Weight: 193.65 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Brown Melting Point: 199-200° dec. MDL No.: MFCD00068149
Formel: C₆H₈ClNO₂S
Schmelzpunkt: 199…200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068149
CAS-Nummer: 39978-14-8