Morpholin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

433851000 433858000
433851000.EA 72 EUR
433851000. 433858000.
Morpholin 99.5%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
Siedepunkt: 126…130 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005972
CAS-Nummer: 110-91-8
UN: 2054
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR