Toluol-[D8] 99.5 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

434001000
434001000.EA 650 EUR
434001000.
Toluol-[D8] 99.5 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
Siedepunkt: 110 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
UN: 1294
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤50 ppm
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR