(Chlormethyl)dimethylchlorsilan 98%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: CMDMCS, Chlor(chlormethyl)dimethylsilan

434021000
434021000.EA 162 EUR
434021000.
(Chlormethyl)dimethylchlorsilan 98%, AcroSeal®
(Chlormethyl)dimethylchlorsilan
Formel: C₃H₈Cl₂Si
Molecular Weight: 143,09 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000875
CAS-Nummer: 1719-57-9
UN: 2985
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR