Polyethylenglycol 8.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
43443.A3EA 131 EUR
43443.A3 43443.22 43443.A9 43443.36
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 55-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779615
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…63 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568