Natriumiodid, ultra trocken ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
43447.22 43447.14 43447.36
43447.22EA 316 EUR
43447.22 43447.14 43447.36
Natriumiodid, ultra trocken ≥99,98% (Metall-Basis)
Natriumiodid
Purity: 99.98% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300…1304 °C
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 3,67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8631