Antimon(V)chlorid 1M in Methylenchlorid, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
434521000
434521000.EA
78.5
EUR
434521000.
Antimon(V)chlorid 1M in Methylenchlorid, AcroSeal®
Antimon(V)chlorid
Formel:
Cl₅Sb Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,442 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011213 CAS-Nummer: 7647-18-9 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to dark yellow Solution |
Titration Argentometric | 0.95 to 1.10 M |
Refractive index | 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...