2-Thienylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
434610500
434610500.EA 105 EUR
434610500.
2-Thienylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
2-Thienylmagnesium bromide
Formel: C₄H₃BrMgS
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,011 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094046
CAS-Nummer: 5713-61-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %