Bis(2-ethoxyethyl)ether 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethylenglycoldiethylether, 2-Ethoxyethylether
43464.AK
43464.AKEA
142
EUR
43464.AK
Bis(2-ethoxyethyl)ether 99+% für die HPLC
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Purity: 99+%
CAS No.: 112-36-7
Molecular Formula: (CH3CH2OCH2CH2)2O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 71°(160°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.909
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -44°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1699259
Merck Reference: 14,3118
MDL No.: MFCD00009254
Formel:
C₈H₁₈O₃ Molecular Weight: 162,23 g/mol Siedepunkt: 188…190 °C Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0,909 Flammpunkt: 71 °C (160 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009254 CAS-Nummer: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Merck Index: 14,3118 |