Gold-Zink-Legierung (95:5 gew.%) ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175mm (0.125in), Ø 3.175mm (0.125in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43469.KJ
43469.KJEA
674
EUR
43469.KJ
Gold-Zink-Legierung (95:5 gew.%) ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175mm (0.125in), Ø 3.175mm (0.125in)
Gold-Zink-Legierung (95:5 gew.%)
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Au:Zn; 95:5 wt%
Physical Form: ≈0.47g/slug
MDL No.: MFCD02092916