Etidronisäure ≥96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
HEDP, OEDFK, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic Acid, HDEPA, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidenebis(phosphonic acid)
43502.C4
43502.25EA
0
EUR
43502.25
Etidronisäure ≥96%
Etidronisäure
Purity: 96%
CAS No.: 2809-21-4
Molecular Formula: CH3C(OH)(PO3H2)2
Formula Weight: 206.03
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,3863
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00070585
Formel:
C₂H₈O₇P₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070585 CAS-Nummer: 2809-21-4 EINECS: 220-552-8 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,3863 |