O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid 99,0-101,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethoxyamine hydrochloride
43504-10G
43504-10GEA 415 EUR
43504-10G
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid 99,0-101,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
O-Ethylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₂H₈ClNO
Molecular Weight: 97.54 g/mol
MDL: MFCD00012956
CAS-Nummer: 3332-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c163faaf10efb5e81c530b9bb2922d84e7b7e17d&vid=bb9c65d6ff2db80a3abb50d9b30c50273c840be0&prid=web&clid=SAPDAM