Tetraisobutyldialuminoxane 10% (w/w) in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum, tetrakis(2-methylpropyl)-mu-oxodi-, Tetrakis(isobutyl)-mu-oxodialuminium, Bis-(diisobutylaluminum)-oxide
435988000
435988000.EA 669 EUR
435988000.
Tetraisobutyldialuminoxane 10% (w/w) in Toluol, AcroSeal®
Tetraisobutyldialuminoxane
Formel: C₁₆H₃₆Al₂O
Molecular Weight: 298.426 g/mol
Dichte: 0.867 g/cm³
Flammpunkt: –8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192480
CAS-Nummer: 998-00-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Solution
Titration Complexometric 9.5 to 11.0 % w/w
Refractive index 1.5550 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %