Pentadecylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
436160500
436160500.EA 268 EUR
436160500.
Pentadecylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Pentadecylmagnesium bromide
Formel: C₁₅H₃₁BrMg
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209607
CAS-Nummer: 78887-70-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 80 to 83 °C
GC ≥97.5 %