Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
43617-1L
43617-1LEA 56.6 EUR
43617-1L
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e121c7c6d29f20a905f9749f2ef67288f60e2a92&vid=f0a6855bd87c524a863a423fd6906a12923501d7&prid=web&clid=SAPDAM