4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: [4-(Benzyloxy)phenyl](bromo)magnesium, Magnesium, bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]-
436221000
436221000.EA 240 EUR
436221000.
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
Formel: C₁₃H₁₁BrMgO
Molecular Weight: 287,439 g/mol
Dichte: 1,033 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09039130
CAS-Nummer: 120186-59-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Solution
Titration Grignard 0.70 to 1.05 M
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥94 %