Blei ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43630.G1
43630.G1EA 341 EUR
43630.G1
Blei ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lead
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈3.6g/cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410