Calcium molybdate ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43686.22
43686.14
43686.22EA
113
EUR
43686.22
43686.14
Calcium molybdate ≥99%
Calcium molybdate
Purity: 99%
CAS No.: 7789-82-4
Molecular Formula: CaMoO4
Formula Weight: 200.01
Physical Form: Powder
Density: 4.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 965°
MDL No.: MFCD00015976
Formel:
CaMoO₄ Schmelzpunkt: 965 °C Dichte: 4,45 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015976 CAS-Nummer: 7789-82-4 EINECS: 232-192-9 Merck Index: 14,1681 |