Wasser nukleasefrei
Lieferant: VWR Chemicals
436912CEA
50.8
EUR
436912C
Wasser nukleasefrei
Wasser
Nukleasefreies Wasser in Molekularbiologie-Qualität (getestet auf RNase, DNase und protease)
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
Osmolalität (mOsm/kg) | Max. 3 |
DNasen | Nicht nachgewiesen |
RNasen | Nicht nachgewiesen |
Proteasen | Nicht nachgewiesen |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...