Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate

437082QEA 51 EUR
437082Q
Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie
Tween® 20 (Polysorbat)

Speziell für Anwendungen in der Molekularbiologie getestetes Detergenz.


Tween® ist eine Marke der Atlas Chemical Industries Inc.

Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227,53 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen Gelbliches Granulat
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
Dichte (20/4) 1,095 - 1,105
Hydroxylzahl 96 - 108
Verseifungszahl 40,0 - 50,0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR