Poly(styrene), trocken, Latex-Mikrosphären 1 micron
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43711.ME
43711.MEEA 666 EUR
43711.ME
Poly(styrene), trocken, Latex-Mikrosphären 1 micron
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6 Molecular Formula: [-CH2CH(C6H5)-]n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084450
Formel: C₈H₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084450
CAS-Nummer: 9003-53-6