IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥98%

Lieferant: VWR Chemicals

437144NEA 525 EUR
437144N 437145X 43714BD
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥98%
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)

Eine chemisches Analogon zur Galaktose, welches nicht durch ß-Galactosidase Enzyme hydrolisiert werden kann. IPTG ist eine Induziersubstanz für die Aktivität von E.Coli Lac-Operon welches an der Bindung und Hemmung des Lac-Repressor beteiligt ist. Gene kontrolliert durch die Lac-Promoter/Operator-Sequenz werden exprimiert zu höheren Levels in Gegenwart von IPTG. Dioxan frei.

Formel: C₉H₁₈O₅S
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109,5…110,5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR