2,1,3-Benzothiadiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
43730.09
43730.09EA
77.7
EUR
43730.09
2,1,3-Benzothiadiazol ≥98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Purity: 98%
CAS No.: 273-13-2
Molecular Formula: C6H4N2S
Formula Weight: 136.18
Flash Point: 95°(203°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 206°
MDL No.: MFCD00005809
Formel:
C₆H₄N₂S Molecular Weight: 136,18 g/mol Siedepunkt: 206 °C Schmelzpunkt: 42…44 °C Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005809 CAS-Nummer: 273-13-2 EINECS: 205-985-2 |