Dimethyldichlorsilan 2% in Heptan, Electran für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dichlor(dimethyl)silan, Dichlordimethylsilan, Dimethylsilyldichlorid
437494JEA 108 EUR
437494J
Dimethyldichlorsilan 2% in Heptan, Electran für die Elektrophorese
Dimethyldichlorsilan
Verleiht Glas wasserabweisende Eigenschaften. Geeignet für den Einsatz bei der Elektrophorese, um ein Anhaften des Gels auf Glasplatten zu verhindern.
Formel: C₂H₆Cl₂Si
Molecular Weight: 129,06 g/mol
MDL: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1993
ADR: 3,II