Quecksilber-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Hg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

43756.18
43756.18EA 121 EUR
43756.18
Quecksilber-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Hg in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Quecksilber-Standards

Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011035

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR