Leucomalachitgrün
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43758.09 43758.04
43758.09EA 109 EUR
43758.09 43758.04
Leucomalachitgrün
Leuco malachite green
CAS No.: 129-73-7 Molecular Formula: C23H26N2 Formula Weight: 330.47 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 2140506 MDL No.: MFCD00008315
Formel: C₂₃H₂₆N₂
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008315
CAS-Nummer: 129-73-7
EINECS: 204-961-9
Merck Index: 14,5699