Propargylamin Hydrochlorid ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propinylammoniumchlorid, Propargylammoniumchlorid, Monopropargylamin Hydrochlorid, Prop-2-ynylamin Hydrochlorid, 3-Aminopropin Hydrochlorid
43775.03
43775.06
43775.03EA
33.5
EUR
43775.03
43775.06
Propargylamin Hydrochlorid ≥95%
Propargylamin Hydrochlorid
Purity: 95%
CAS No.: 15430-52-1
Molecular Formula: HC≡CCH2NH2.HCl
Formula Weight: 91.54
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012907
Formel:
C₃H₆ClN Schmelzpunkt: 179…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012907 CAS-Nummer: 15430-52-1 EINECS: 239-440-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |