Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43792.09 43792.04
43792.09EA 146 EUR
43792.09 43792.04
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
CAS No.: 634-55-9 Molecular Formula: C2H5OOCCH(CN)COCH3 Formula Weight: 155.16 Physical Form: Liquid UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00043487
Formel: C₇H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043487
CAS-Nummer: 634-55-9
ADR: 6.1,III