1,6-Diisocyanatohexan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
Purity: 98+%
CAS No.: 822-06-0
Molecular Formula: OCN(CH2)6NCO
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 130°(266°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.05
Refractive Index: 1.4520
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 956709
UN No.: 2281
MDL No.: MFCD00002047
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Siedepunkt: 255 °C Schmelzpunkt: –67 °C Dichte: 1,05 Flammpunkt: 130 °C (266 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002047 CAS-Nummer: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...