Aluminiumoxid, α-Phase, kleine Fläche Katalysatorträger trimodal
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: α-Tonerde
43833.A1
43833.A1EA 248 EUR
43833.A1
Aluminiumoxid, α-Phase, kleine Fläche Katalysatorträger trimodal
Aluminiumoxid, α-Phase
Forme 3/16" spheres
S.A. 0.82m2/g, median pore diameter 1, 10 and 250 micron, total pore volume 0.54cc/g, packing density 0.74kg/L
Physical Form: 3/16" spheres MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6