Graphit, plattiertes, stark ausgerichtetes pyrolytisches Graphit (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43836.KF
43836.KFEA 750 EUR
43836.KF
Graphit, plattiertes, stark ausgerichtetes pyrolytisches Graphit (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Graphit
Physical Form: 0.4 +/-0.1° mosaic angle MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560